Learn More
Cytiva Hochwertige aschefreie Papierkreise und Blätter Teil 2
Zur Verringerung des Gesamtaschegehalts und des erforderlichen Zeitaufwands für die Filtration. Whatman™ Grade 44 Filterpapier für qualitative Analysen ermöglicht dank des dünneren Filtermaterials eine schnellere gravimetrische Analyse.
Marke: Cytiva 1444-240
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.41000kg
Beschreibung
Reduziert den Aschegesamtgehalt und die für die Filtration erforderliche Zeit.Whatman™ Filterpapier Gütegrad 44 für quantitative Analysen ermöglicht eine schnellere gravimetrische Analyse mit dünnem Filtermaterial.
Dünne Version von aschefreiem Papier Gütegrad 42 für Feinpartikelretention.- Genaue aschefreie Trockenmassemessungen
- Feine nominale Partikelretentionsrate von 3 μm
- Filtrationsgeschwindigkeit (Herzberg 995 s)
- Typische Dicke von 180 μm
Spezifikation
56 s/100 ml/in2 | |
Scheibe | |
3 μm | |
995 Sekunden | |
Für quantitative Analysen sind für gravimetrische Analysen und die Vorbereitung von Proben für die Instrumentenanalyse konzipiert. | |
Fein | |
176 μm | |
240 mm |
Gütegrad 44 Aschefreies Filterpapier, dünn, 240 mm Kreis (100 Stück) | |
Baumwolllinter | |
3 μm | |
Mittel | |
Gütegrad 44 | |
100/Packung | |
Aschefrei |