Learn More
Cytiva Hochwertige aschefreie Papierkreise und Blätter Teil 2
Zur Verringerung des Gesamtaschegehalts und des erforderlichen Zeitaufwands für die Filtration. Whatman™ Grade 44 Filterpapier für qualitative Analysen ermöglicht dank des dünneren Filtermaterials eine schnellere gravimetrische Analyse.
26.55 € - 186.00 €
Spezifikation
Luftstromrate | 56 s/100 ml/in2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Hochwertige Baumwoll-Linters |
Particle Retention | 3 μm |
Porengröße | 3 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11310484
|
Cytiva
1444-090 |
90 mm |
32.85 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11300484
|
Cytiva
1444-070 |
70 mm |
26.55 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10377531
|
Cytiva
1444-110 |
110 mm |
47.35 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11392965
|
Cytiva
1444-125 |
125 mm |
55.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11302975
|
Cytiva
1444-150 |
150 mm |
73.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11312975
|
Cytiva
1444-185 |
185 mm |
109.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11390474
|
Cytiva
1444-240 |
240 mm |
186.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Reduziert den Aschegesamtgehalt und die für die Filtration erforderliche Zeit.Whatman™ Filterpapier Gütegrad 44 für quantitative Analysen ermöglicht eine schnellere gravimetrische Analyse mit dünnem Filtermaterial.
Dünne Version von aschefreiem Papier Gütegrad 42 für Feinpartikelretention.- Genaue aschefreie Trockenmassemessungen
- Feine nominale Partikelretentionsrate von 3 μm
- Filtrationsgeschwindigkeit (Herzberg 995 s)
- Typische Dicke von 180 μm
Spezifikation
56 s/100 ml/in2 | |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
3 μm | |
M | |
Fein | |
176 μm |
Scheibe | |
3 μm | |
995 Sekunden | |
Gütegrad 44 | |
100/Packung | |
Aschefrei |