Learn More
Cytiva Gefaltetes Filterpapier für qualitative Analysen, rund, Klasse 520a
Für die Filtration viskoser Flüssigkeiten und Emulsionen wie gesüßte Säfte, Spirituosen, Sirup, Harzlösungen, Öle oder Pflanzenextrakte
Brand: Cytiva 10331451
99.06 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Description
- Große Nassfestigkeit
- Sehr hohe Durchflussrate
- Hochoptimierte Cellulose
Specifications
Gütegrad 520 a ½ Filterpapier für qualitative Analysen, gefaltet (vorgefaltet), 240 mm | |
Zellulose | |
Ca. 17,5 s | |
Ein dünnes Papier mit großer Nassfestigkeit und sehr hoher Durchflussrate. Häufig in technischen Anwendungen wie der Filtration viskoser Flüssigkeiten und Emulsionen (z. B. gesüßte Säfte, Spirituosen und Sirup, Harzlösungen, Öle oder Pflanzenextrakte) verwendet. | |
240 mm |
Scheibe | |
18 μm | |
Hoch | |
Gütegrad 520 a ½ |