Learn More
Cytiva Gefaltetes Filterpapier für qualitative Analysen, rund, Klasse 520a
Für die Filtration viskoser Flüssigkeiten und Emulsionen wie gesüßte Säfte, Spirituosen, Sirup, Harzlösungen, Öle oder Pflanzenextrakte
112.00 € - 309.00 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 18 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | Ca. 17,5 s |
Flussrate | Hoch |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11383005
|
Cytiva
10331456 |
500 mm |
309.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11373005
|
Cytiva
10331451 |
240 mm |
112.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Große Nassfestigkeit
- Sehr hohe Durchflussrate
- Hochoptimierte Cellulose
Spezifikation
Scheibe | |
18 μm | |
Hoch | |
Gütegrad 520 a ½ |
Zellulose | |
Ca. 17,5 s | |
Ein dünnes Papier mit großer Nassfestigkeit und sehr hoher Durchflussrate. Häufig in technischen Anwendungen wie der Filtration viskoser Flüssigkeiten und Emulsionen (z. B. gesüßte Säfte, Spirituosen und Sirup, Harzlösungen, Öle oder Pflanzenextrakte) verwendet. |