Learn More
Cytiva Gefaltetes Filterpapier für qualitative Analysen, rund, Klasse 520a
Für die Filtration viskoser Flüssigkeiten und Emulsionen wie gesüßte Säfte, Spirituosen, Sirup, Harzlösungen, Öle oder Pflanzenextrakte
Marke: Cytiva 10331456
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.85800kg
Beschreibung
- Große Nassfestigkeit
- Sehr hohe Durchflussrate
- Hochoptimierte Cellulose
Spezifikation
Gütegrad 520 a ½ Filterpapier für qualitative Analysen, gefaltet (vorgefaltet), 500 mm | |
Zellulose | |
Ca. 17,5 s | |
Ein dünnes Papier mit großer Nassfestigkeit und sehr hoher Durchflussrate. Häufig in technischen Anwendungen wie der Filtration viskoser Flüssigkeiten und Emulsionen (z. B. gesüßte Säfte, Spirituosen und Sirup, Harzlösungen, Öle oder Pflanzenextrakte) verwendet. | |
500 mm |
Scheibe | |
18 μm | |
Hoch | |
Gütegrad 520 a ½ |