Learn More
Cytiva Grad 589/2 Rundpapiere für quantitative Filter
Rückhaltung mittelfeiner Präzipitate in einem praktisch aschefreien Material. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 589/2 eignet sich zur Aufnahme mittelfeiner Präzipitate, wenn zur Unterstützung der Analyse eine Veraschung der Papiere erforderlich ist.
Marke:  Cytiva 10300108
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10262181
  • 32.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Rückhaltung mittelfeiner Präzipitate in einem praktisch aschefreien Material.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen (Gütegrad 589/2) wird verwendet, wenn mittelfeine Ausfällungen aufzufangen sind und das Papier zur Unterstützung der Analyse verascht werden muss.
Konzipiert für die gravimetrische Analyse
  • White Ribbon-Filter für mittelfeine Ausscheidungen
  • Aschefrei
  • Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
  • Zur Messung des Sedimentgehalts in Lebensmitteln
  • Für Bestimmung des Mehlgehalts
  • Für die Analyse wässriger Suspensionen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Gefaltet
4 bis 12 μm
M
100/Packung
Aschefrei
Gütegrad 589/2 fMittelfeiner Przipitatfilter, 70 mm Kreis (100 Stück)
Hochwertige Baumwoll-Linters
70 Sekunden
Grade 589/2
180 μm
70 mm