Learn More
Cytiva Grad 589/2 Rundpapiere für quantitative Filter
Rückhaltung mittelfeiner Präzipitate in einem praktisch aschefreien Material. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 589/2 eignet sich zur Aufnahme mittelfeiner Präzipitate, wenn zur Unterstützung der Analyse eine Veraschung der Papiere erforderlich ist.
26.00 € - 186.00 €
Spezifikation
Farbcode | Weiß |
---|---|
Material | Hochwertige Baumwoll-Linters |
Particle Retention | 4 bis 12 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 70 Sekunden |
Flussrate | M |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11355194
|
Cytiva
10300106 |
50 mm | Scheibe |
26.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11365194
|
Cytiva
10300107 |
55 mm | Scheibe |
29.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11315204
|
Cytiva
10300112 |
150 mm | Scheibe |
78.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10028030
|
Cytiva
10300110 |
110 mm | Scheibe |
54.85 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11335204
|
Cytiva
10300120 |
240 mm | Scheibe |
186.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11345204
|
Cytiva
10300143 |
110 mm | Gefaltet |
78.35 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10619991
|
Cytiva
10300102 |
12,7 mm | Scheibe |
68.55 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11305204
|
Cytiva
10300111 |
125 mm | Scheibe |
64.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11345194
|
Cytiva
10300103 |
40,5 mm | Gefaltet |
27.97 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10262181
|
Cytiva
10300108 |
70 mm | Gefaltet |
32.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10727371
|
Cytiva
10300109 |
90 mm | Gefaltet |
46.15 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11325204
|
Cytiva
10300114 |
185 mm | Gefaltet |
132.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Rückhaltung mittelfeiner Präzipitate in einem praktisch aschefreien Material.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen (Gütegrad 589/2) wird verwendet, wenn mittelfeine Ausfällungen aufzufangen sind und das Papier zur Unterstützung der Analyse verascht werden muss.
Konzipiert für die gravimetrische Analyse- White Ribbon-Filter für mittelfeine Ausscheidungen
- Aschefrei
- Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
- Zur Messung des Sedimentgehalts in Lebensmitteln
- Für Bestimmung des Mehlgehalts
- Für die Analyse wässriger Suspensionen
Spezifikation
Weiß | |
4 bis 12 μm | |
M | |
Aschefrei |
Hochwertige Baumwoll-Linters | |
70 Sekunden | |
180 μm |