Learn More
Cytiva Grad 589/2 Rundpapiere für quantitative Filter
Rückhaltung mittelfeiner Präzipitate in einem praktisch aschefreien Material. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 589/2 eignet sich zur Aufnahme mittelfeiner Präzipitate, wenn zur Unterstützung der Analyse eine Veraschung der Papiere erforderlich ist.
Marke:  Cytiva 10300143
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11345204
  • 78.35 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Rückhaltung mittelfeiner Präzipitate in einem praktisch aschefreien Material.Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen (Gütegrad 589/2) wird verwendet, wenn mittelfeine Ausfällungen aufzufangen sind und das Papier zur Unterstützung der Analyse verascht werden muss.
Konzipiert für die gravimetrische Analyse
  • White Ribbon-Filter für mittelfeine Ausscheidungen
  • Aschefrei
  • Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
  • Zur Messung des Sedimentgehalts in Lebensmitteln
  • Für Bestimmung des Mehlgehalts
  • Für die Analyse wässriger Suspensionen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Gefaltet
4 bis 12 μm
M
Gütegrad 589/2 1/2
180 μm
4,33 in.
Mittelfeiner Präzipitatfilter, Gütegrad 589/2, 110 mm 1/2 gefaltet (100 St.)
Hochwertige Baumwoll-Linters
70 Sekunden
Entwickelt für gravimetrische Analysen und die Vorbereitung von Proben für die instrumentelle Analyse. Für mittlere feine Präzipitate mit mittlerer Filtrationsgeschwindigkeit. Anwendung in einer Vielzahl von Routineverfahren in der quantitativen Analyse, z. B. der Bestimmung des Sandgehalts
100/Packung
Aschefrei
110 mm