Learn More
Cytiva Grad 598 1/2 hochwertige gefaltete Filterpapiere – rund
Geringere Filtrationsdauer und erhöhte Beladungskapazität
78.90 € - 368.00 €
Spezifikation
Format | Gefaltet |
---|---|
Particle Retention | 10 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | Ca. 50 s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein dickes vorgefaltetes Filterpapier mit hoher Ladekapazität. Kombiniert mittlere Retention mit mittlerer bis schneller Filtrationsgeschwindigkeit. |
Güte | Gütegrad 598 ½ |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11353055
|
Cytiva
10312244 |
125 mm |
78.90 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11363055
|
Cytiva
10312247 |
185 mm |
89.95 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11373055
|
Cytiva
10312251 |
240 mm |
121.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11383055
|
Cytiva
10312256 |
500 mm |
368.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Dickes Filterpapier
- Hohe Beladungskapazität
- Mittleres Rückhaltevermögen
- Mittelschnelle bis schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
Spezifikation
Gefaltet | |
Ca. 50 s | |
Gütegrad 598 ½ | |
320 μm |
10 μm | |
Ein dickes vorgefaltetes Filterpapier mit hoher Ladekapazität. Kombiniert mittlere Retention mit mittlerer bis schneller Filtrationsgeschwindigkeit. | |
50/Pckg. |