Learn More
Cytiva Glas-Mikrofaser-Filterpapier Grad 92
Besseres Leistungsverhalten und längere Lebensdauer der Geräte. Whatman™ Filterpapier aus Glasmikrofaser, Gütegrad 92 eignet sich für viele verschiedene Anwendungsbereiche.
Marke: Cytiva 10421043
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Filter werden für verschiedene Anwendungen verwendet: von der Fein- und Grobpartikelanalyse bis zu Vorsatzfiltermembranen für Pflanzenschutzmittelrückstände
- Anorganische Bindemittel bieten eine erhöhte Festigkeit
- Temperaturbeständig bis zu 500 °C
- Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
- Form: rund
Spezifikation
Scheibe | |
GF 92 | |
100/Packung | |
100 mm |
Borosilikatglas | |
Mittel | |
350 μm |
Sicherheit und Handhabung
- FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.