Learn More
Cytiva Glas-Mikrofaser-Filterpapier Grad 92
Besseres Leistungsverhalten und längere Lebensdauer der Geräte. Whatman™ Filterpapier aus Glasmikrofaser, Gütegrad 92 eignet sich für viele verschiedene Anwendungsbereiche.
155.00 € - 404.00 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Güte | GF 92 |
Porosität | Mittel |
Dicke (metrisch) | 350 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11325464
|
Cytiva
10421060 |
142 mm |
404.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11345454
|
Cytiva
10421019 |
42 mm |
155.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11315464
|
Cytiva
10421057 |
135 mm |
395.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11365454
|
Cytiva
10421026 |
47 mm |
167.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11385454
|
Cytiva
10421043 |
100 mm |
250.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11375454
|
Cytiva
10421030 |
50 mm |
170.00 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Filter werden für verschiedene Anwendungen verwendet: von der Fein- und Grobpartikelanalyse bis zu Vorsatzfiltermembranen für Pflanzenschutzmittelrückstände
- Anorganische Bindemittel bieten eine erhöhte Festigkeit
- Temperaturbeständig bis zu 500 °C
- Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
- Form: rund
Spezifikation
Scheibe | |
GF 92 | |
350 μm |
Borosilikatglas | |
Mittel |