Learn More
Cytiva Nassfeste Filterpapierbögen für qualitative Analysen, Gütegrad 93
Hohe Nassfestigkeit dank der Hinzugabe von chemisch stabilem Harz
Marke: Cytiva 1093-935
Weitere Details : Netto-Gewicht : 11.48000kg
Beschreibung
- Mittlere Geschwindigkeit und Retention
- Erhältlich in Spenderpackungen
- Die Umschläge lassen sich leicht einzeln entnehmen
Spezifikation
Qualitätsfilterpapier der Güteklasse 93, feuchtigkeitsverstärkt, Bögen, 61 x 61 mm | |
Zellulose | |
10 μm | |
Geschwindigkeits- und Retentionszwischenstufen 1 bis 4. | |
500 Stück | |
610 x 610 mm (24 x 24 in.) | |
610 mm | |
610 mm |
Blatt | |
10 μm | |
80 Sekunden | |
Gütegrad 93 | |
145 μm | |
24 Zoll | |
24 Zoll | |
125 mm |