Learn More
Cytiva Nassfeste Filterpapierbögen für qualitative Analysen, Gütegrad 93
Hohe Nassfestigkeit dank der Hinzugabe von chemisch stabilem Harz
369.00 € - 392.00 €
Spezifikation
Format | Blatt |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 10 μm |
Porengröße | 10 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 80 Sekunden |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11394884
|
Cytiva
1093-935 |
610 x 610 mm (24 x 24 in.) |
392.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11384884
|
Cytiva
1093-930 |
580 x 580 mm (22.8 x 22.8 in.) |
369.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mittlere Geschwindigkeit und Retention
- Erhältlich in Spenderpackungen
- Die Umschläge lassen sich leicht einzeln entnehmen
Spezifikation
Blatt | |
10 μm | |
80 Sekunden | |
Gütegrad 93 | |
145 μm |
Zellulose | |
10 μm | |
Geschwindigkeits- und Retentionszwischenstufen 1 bis 4. | |
500 Stück | |
125 mm |