Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ Spritzenlose Filter, bernsteinfarben
Hergestellt mit dem gleichen Farbstoff, der pharmazeutischen Behältern verwendet wird. Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter aus Braunglas bieten im Vergleich zu herkömmlichen Spritzenfiltern eine einfachere Möglichkeit, Partikel in einem Drittel der Zeit aus HPLC/UHPLC-Proben zu entfernen.
Marke: Cytiva UN203APUNYL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.31000kg
Beschreibung
Bernsteinfarbene Whatman Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter entfernen Partikel aus lichtempfindlichen Proben schnell und einfach, die für HPLC/UHPLC-Analysen vorbereitet werden, und erfüllen gleichzeitig die USP-Spezifikationen für Lichtbeständigkeit.
- Vormontierte All-in-One-Filtrationseinheit, die Spritzenfilter, Spritze, Fläschchen und Septum überflüssig macht und die Kosten um bis zu 40 % senkt
- Große Auswahl an Membranen mit Porengrößen von 0.2 und 0.45 μm, um allen besonderen Probenanforderungen gerecht zu werden
- Kompatibel mit den meisten gängigen Autosamplern für Analysen mit hohem Durchsatz
- Weniger Verbrauchsmaterialien erforderlich
- Der Kolben enthält eine Filtermembran an einem Ende und eine aufgesetzte Kappe mit Septum am anderen Ende
- Kann entweder manuell oder mit einem Kompressor verwendet werden
- Für die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 6 Proben, wodurch die Verarbeitungszeit der Proben weiter verbessert und die Belastung für die Hände reduziert wird
- Passend für jeden Autosampler für 12 x 32 mm-Fläschchen -ODER-
Das Septum kann mit der Nadel durchbohrt und die Probe zur manuellen Injektion in einen Analysator gegeben werden
Compliance
Erfüllt die USP-Spezifikationen für Lichtbeständigkeit.
Der Multiprobenkompressor kann bis zu sechs Proben gleichzeitig verarbeiten, wodurch die Verarbeitungszeit der Proben weiter verbessert wird.
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Ja | |
PTFE-beschichtete Silikon-Gummisepta | |
0,45 μm | |
Polypropylen (PP) | |
100/Pckg. | |
50 °C | |
0,4 mL |
Gleiche Größe wie Fläschchen der Abmessungen 12 x 32 mm | |
Autosampler, Kompressor | |
Nylon | |
HPLC/UHPLC-Routineanalysen, Verbundassays, Gleichförmigkeit, Proteinfällung, Löslichkeitstests, Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung, Probenfiltration, lichtempfindliche Proben, Ionenchromatographie | |
Fläschchen mit integrierter Filtrationsmembran, Kolben und Verschluss/Septen | |
0.6 bar/8 psi (Kompressor) | |
Spritzenlose Filter |