Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ Spritzenlose Filter, bernsteinfarben
Hergestellt mit dem gleichen Farbstoff, der pharmazeutischen Behältern verwendet wird. Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter aus Braunglas bieten im Vergleich zu herkömmlichen Spritzenfiltern eine einfachere Möglichkeit, Partikel in einem Drittel der Zeit aus HPLC/UHPLC-Proben zu entfernen.
205.00 € - 295.00 €
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11368724
|
Cytiva
UN203APEAQU |
PVDF | 0,2 μm | 100/Pckg. |
275.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11318734
|
Cytiva
UN203APUAQU |
PVDF | 0,45 μm | 100/Pckg. |
284.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11328734
|
Cytiva
UN203APUDPP |
Polypropylen-Tiefenfilter | 0,45 μm | 100/Pckg. |
284.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11358734
|
Cytiva
UN203APUORG |
PTFE | 0,45 μm | 100/Pckg. |
295.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11338734
|
Cytiva
UN203APUGMF |
Glas-Mikrofaser | 0,45 μm | 100/Pckg. |
284.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11378724
|
Cytiva
UN203APENYL |
Nylon | 0,2 μm | 100/Pckg. |
284.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11388724
|
Cytiva
UN203APEORG |
PTFE | 0,2 μm | 100/Pckg. |
275.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11348734
|
Cytiva
UN203APUNYL |
Nylon | 0,45 μm | 100/Pckg. |
284.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11999404
|
Cytiva
UN203APUPP |
Polypropylen | 0,45 μm | 100/Pckg. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11398724
|
Cytiva
UN203APEPES |
PES | 0,2 μm | 100/Pckg. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11368734
|
Cytiva
UN203APUPES |
PES | 0.45μm | 100/Pckg. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11308734
|
Cytiva
UN203APEPP |
Polypropylen | 0,2 μm | 100/Pckg. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Description
Bernsteinfarbene Whatman Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter entfernen Partikel aus lichtempfindlichen Proben schnell und einfach, die für HPLC/UHPLC-Analysen vorbereitet werden, und erfüllen gleichzeitig die USP-Spezifikationen für Lichtbeständigkeit.
- Vormontierte All-in-One-Filtrationseinheit, die Spritzenfilter, Spritze, Fläschchen und Septum überflüssig macht und die Kosten um bis zu 40 % senkt
- Große Auswahl an Membranen mit Porengrößen von 0.2 und 0.45 μm, um allen besonderen Probenanforderungen gerecht zu werden
- Kompatibel mit den meisten gängigen Autosamplern für Analysen mit hohem Durchsatz
- Weniger Verbrauchsmaterialien erforderlich
- Der Kolben enthält eine Filtermembran an einem Ende und eine aufgesetzte Kappe mit Septum am anderen Ende
- Kann entweder manuell oder mit einem Kompressor verwendet werden
- Für die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 6 Proben, wodurch die Verarbeitungszeit der Proben weiter verbessert und die Belastung für die Hände reduziert wird
- Passend für jeden Autosampler für 12 x 32 mm-Fläschchen -ODER-
Das Septum kann mit der Nadel durchbohrt und die Probe zur manuellen Injektion in einen Analysator gegeben werden
Compliance
Erfüllt die USP-Spezifikationen für Lichtbeständigkeit.
Der Multiprobenkompressor kann bis zu sechs Proben gleichzeitig verarbeiten, wodurch die Verarbeitungszeit der Proben weiter verbessert wird.
Specifications
100/Pckg. | |
Spritzenlose Filter |