Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ Spritzenlose Filter, bernsteinfarben
Hergestellt mit dem gleichen Farbstoff, der pharmazeutischen Behältern verwendet wird. Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter aus Braunglas bieten im Vergleich zu herkömmlichen Spritzenfiltern eine einfachere Möglichkeit, Partikel in einem Drittel der Zeit aus HPLC/UHPLC-Proben zu entfernen.
Marke: Cytiva UN203APUPES
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
Bernsteinfarbene Whatman Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter entfernen Partikel aus lichtempfindlichen Proben schnell und einfach, die für HPLC/UHPLC-Analysen vorbereitet werden, und erfüllen gleichzeitig die USP-Spezifikationen für Lichtbeständigkeit.
- Vormontierte All-in-One-Filtrationseinheit, die Spritzenfilter, Spritze, Fläschchen und Septum überflüssig macht und die Kosten um bis zu 40 % senkt
- Große Auswahl an Membranen mit Porengrößen von 0.2 und 0.45 μm, um allen besonderen Probenanforderungen gerecht zu werden
- Kompatibel mit den meisten gängigen Autosamplern für Analysen mit hohem Durchsatz
- Weniger Verbrauchsmaterialien erforderlich
- Der Kolben enthält eine Filtermembran an einem Ende und eine aufgesetzte Kappe mit Septum am anderen Ende
- Kann entweder manuell oder mit einem Kompressor verwendet werden
- Für die gleichzeitige Verarbeitung von bis zu 6 Proben, wodurch die Verarbeitungszeit der Proben weiter verbessert und die Belastung für die Hände reduziert wird
- Passend für jeden Autosampler für 12 x 32 mm-Fläschchen -ODER-
Das Septum kann mit der Nadel durchbohrt und die Probe zur manuellen Injektion in einen Analysator gegeben werden
Compliance
Entsprechen den USP-Spezifikationen im Hinblick auf die Lichtbeständigkeit.
Der Multiprobenkompressor kann bis zu sechs Proben gleichzeitig aufnehmen und führt somit zu einer noch besseren Probenverarbeitungszeit.
Spezifikation
Amber | |
Single-use | |
PES | |
0.45μm | |
Polypropylene (PP) | |
100/Pckg. | |
50°C | |
0.4 mL |
Equivalent in size to 12 x 32mm vials | |
Autosampler, Compressor | |
PES | |
Routine HPLC/UHPLC analysis; Composite assays; Content uniformity; Protein precipitation; Solubility testing; Dissolution testing; Sample filtration; Light sensitive samples; Ion chromatography | |
Vial with incorporated filtration membrane, plunger and cap/septa | |
0.6 bar / 8 psi (to compress) | |
Spritzenlose Filter |