Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter: Standardfilter
Proben werden in einem Drittel der Zeit verarbeitet. Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter bieten eine schnellere und einfachere Art und Weise, um Partikel aus Proben für die HPLC- und UHPLC-Analyse zu entfernen.
Marke: Cytiva UN503NPUDPP
2398.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.96000kg
Beschreibung
Proben werden in einem Drittel der Zeit verarbeitet.Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter bieten eine schnellere und einfachere Art und Weise, um Partikel aus Proben für die HPLC- und UHPLC-Analyse zu entfernen.
- Vormontierter All-in-One-Filtrationsprozess; macht Spritzenfilter, Spritze, Fläschchen und Septum überflüssig; reduziert die Kosten um bis zu 40 %
- Große Auswahl an Membranen mit Porengrößen von 0.2 und 0.45 μm, um allen besonderen Probenanforderungen gerecht zu werden
- Kompatibel mit den meisten gängigen Autosamplern
- Weniger Verbrauchsmaterialien erforderlich
- Der Kolben enthält eine Filtermembran an einem Ende und eine aufgesetzte Kappe mit Septum am anderen Ende
- Kann entweder manuell oder mit einem Kompressor verwendet werden
- Verarbeitet bis zu 6 Proben gleichzeitig und sorgt für bessere Probenbearbeitungszeiten und weniger manuelle Belastungen
- Passend für jeden Autosampler für 12 x 32 mm-Fläschchen
- ODER das Septum kann mit der Nadel durchbohrt und die Probe zur manuellen Injektion in einen Analysator gegeben werden
Spezifikation
Durchscheinend | |
Ja | |
PTFE-beschichtete Silikon-Gummisepta | |
0,45 μm | |
Polypropylen (PP) | |
1000/Pckg. | |
50 °C | |
0,4 mL |
Entspricht der Größe von 12 x 32-mm-Fläschchen | |
Autosampler, Kompressor | |
Polypropylen-Tiefenfilter | |
Routinemäßige HPLC/UHPLC-Analyse; Probenfiltration; Verbundassays; Gleichförmigkeit des Inhalts; Proteinfällung; Löslichkeits-/Wirkstoff-Freisetzungstests; Ionenchromatographie | |
Fläschchen mit integrierter Filtrationsmembran, Kolben und Verschluss/Septen | |
0,6 bar/8 psi (zum Komprimieren) | |
Spritzenlose Filter |