Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter: Standardfilter
Proben werden in einem Drittel der Zeit verarbeitet. Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter bieten eine schnellere und einfachere Art und Weise, um Partikel aus Proben für die HPLC- und UHPLC-Analyse zu entfernen.
269.00 € - 2525.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Routinemäßige HPLC/UHPLC-Analyse; Probenfiltration; Verbundassays; Gleichförmigkeit des Inhalts; Proteinfällung; Löslichkeits-/Wirkstoff-Freisetzungstests; Ionenchromatographie |
---|---|
Typ | Spritzenlose Filter |
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11338744
|
Cytiva
UN203NPUAQU |
PVDF | 0,45 μm | 100/Pckg. |
291.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11348744
|
Cytiva
UN203NPUDPP |
Polypropylen-Tiefenfilter | 0,45 μm | 100/Pckg. |
269.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11388744
|
Cytiva
UN203NPUPES |
PES | 0,45 μm | 100/Pckg. |
300.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11398754
|
Cytiva
UN503NPUNYL |
Nylon | 0,45 μm | 1000/Packung |
2440.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11378744
|
Cytiva
UN203NPUORG |
PTFE | 0,45 μm | 100/Pckg. |
332.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11318764
|
Cytiva
UN503NPUPES |
PES | 0,45 μm | 1000/Pckg. |
2525.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11368744
|
Cytiva
UN203NPUNYL |
Nylon | 0,45 μm | 100/Pckg. |
269.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11328754
|
Cytiva
UN503NPENYL |
Nylon | 0,2 μm | 1000/Packung |
2440.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11378754
|
Cytiva
UN503NPUDPP |
Polypropylen-Tiefenfilter | 0,45 μm | 1000/Pckg. |
2525.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11398734
|
Cytiva
UN203NPENYL |
Nylon | 0,2 μm | 100/Pckg. |
269.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11368754
|
Cytiva
UN503NPUAQU |
PVDF | 0,45 μm | 1000/Packung |
2440.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11338754
|
Cytiva
UN503NPEORG |
PTFE | 0,2 μm | 1000/Packung |
2440.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11308764
|
Cytiva
UN503NPUORG |
PTFE | 0,45 μm | 1000/Packung |
2440.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11358744
|
Cytiva
UN203NPUGMF |
Glas-Mikrofaser | 0,45 μm | 100/Pckg. |
269.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11308744
|
Cytiva
UN203NPEORG |
PTFE | 0,2 μm | 100/Pckg. |
335.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11388754
|
Cytiva
UN503NPUGMF |
Glas-Mikrofaser | 0,45 μm | 1000/Packung |
2440.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11318754
|
Cytiva
UN503NPEAQU |
PVDF | 0,2 μm | 1000/Packung |
2440.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11388734
|
Cytiva
UN203NPEAQU |
PVDF | 0,2 μm | 100/Pckg. |
323.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11318744
|
Cytiva
UN203NPEPES |
PES | 0,2 μm | 100/Pckg. |
334.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11328764
|
Cytiva
UN503NPUPP |
Polypropylen | 0,45 μm | 1000/Pckg. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11398744
|
Cytiva
UN203NPUPP |
Polypropylen | 0,45 μm | 100/Pckg. |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Proben werden in einem Drittel der Zeit verarbeitet.Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter bieten eine schnellere und einfachere Art und Weise, um Partikel aus Proben für die HPLC- und UHPLC-Analyse zu entfernen.
- Vormontierter All-in-One-Filtrationsprozess; macht Spritzenfilter, Spritze, Fläschchen und Septum überflüssig; reduziert die Kosten um bis zu 40 %
- Große Auswahl an Membranen mit Porengrößen von 0.2 und 0.45 μm, um allen besonderen Probenanforderungen gerecht zu werden
- Kompatibel mit den meisten gängigen Autosamplern
- Weniger Verbrauchsmaterialien erforderlich
- Der Kolben enthält eine Filtermembran an einem Ende und eine aufgesetzte Kappe mit Septum am anderen Ende
- Kann entweder manuell oder mit einem Kompressor verwendet werden
- Verarbeitet bis zu 6 Proben gleichzeitig und sorgt für bessere Probenbearbeitungszeiten und weniger manuelle Belastungen
- Passend für jeden Autosampler für 12 x 32 mm-Fläschchen
- ODER das Septum kann mit der Nadel durchbohrt und die Probe zur manuellen Injektion in einen Analysator gegeben werden
Spezifikation
Routinemäßige HPLC/UHPLC-Analyse; Probenfiltration; Verbundassays; Gleichförmigkeit des Inhalts; Proteinfällung; Löslichkeits-/Wirkstoff-Freisetzungstests; Ionenchromatographie | |
Spritzenlose Filter |