Learn More
Cytiva Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter: Standardfilter
Proben werden in einem Drittel der Zeit verarbeitet. Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter bieten eine schnellere und einfachere Art und Weise, um Partikel aus Proben für die HPLC- und UHPLC-Analyse zu entfernen.
Marke: Cytiva UN503NPUNYL
1740.78 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21934" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
Proben werden in einem Drittel der Zeit verarbeitet.Whatman™ Mini-UniPrep™ spritzenlose Filter bieten eine schnellere und einfachere Art und Weise, um Partikel aus Proben für die HPLC- und UHPLC-Analyse zu entfernen.
- Vormontierter, kompletter Filtrierprozess, macht Spritzenfilter, Spritzen, Fläschchen und Septum überflüssig, reduziert Kosten bis zu 40 %
- Große Auswahl an Membranen mit Porengrößen von 0.2 bis 0.45 μm, um spezifische Anforderungen der Probe zu erfüllen
- Mit den meisten gängigen Autosamplern kompatibel
- Weniger Verbrauchsmaterialien erforderlich
- Der Kolben enthält eine Filtermembran an einem Ende und eine vormontierte Kappe/ein vormontiertes Septum an der anderen Seite
- Kann entweder manuell oder mit einer Kompressionseinheit verwendet werden
- Verarbeitet bis zu 6 Proben gleichzeitig, wodurch die Probenverarbeitungszeit weiter verbessert und die Beanspruchung der Hand reduziert wird
- Passen auf einen Autosampler, der 12 x 32 mm-Fläschchen fasst.
- ALTERNATIV kann das Septum mit einer Nadel durchstoßen und die Probe zur manuellen Einspritzung in einen Analysator aufgezogen werden
Spezifikation
Durchscheinend | |
Ja | |
PTFE-beschichtete Silikon-Gummisepta | |
0,45 μm | |
Polypropylen (PP) | |
1000/Packung | |
50 °C | |
0,4 mL |
Entspricht der Größe von 12 x 32-mm-Fläschchen | |
Autosampler, Kompressor | |
Nylon | |
Routinemäßige HPLC/UHPLC-Analyse; Probenfiltration; Verbundassays; Gleichförmigkeit des Inhalts; Proteinfällung; Löslichkeits-/Wirkstoff-Freisetzungstests; Ionenchromatographie | |
Fläschchen mit integrierter Filtrationsmembran, Kolben und Verschluss/Septen | |
0,6 bar/8 psi (zum Komprimieren) | |
Spritzenlose Filter |