Learn More
Cytiva Polycap HD Einwegkapseln: 36 HD
Für ein hochreines Endprodukt bei der Abschlussfiltration. Whatman™ Polycap™ HD 36 Kapselfilter eignen sich zur Filtration chemischer Lösungen bei unterschiedlichsten Temperaturen und pH-Werten.
Marke: Cytiva 2611
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
Für ein hochreines Endprodukt bei der Abschlussfiltration. Whatman™ Polycap™ HD 36 Kapselfilter eignen sich zur Filtration chemischer Lösungen bei unterschiedlichsten Temperaturen und pH-Werten.
Filtration von wässrigen Lösungen, biologischen Wirkstoffe, Druckfarben und Pigmenten, fotografischen Emulsionen, Nahrungsmitteln und Getränken sowie Lösungsmitteln. Breite Kapazität zwischen groben Papierfiltern und mikroporösen Membranen.- Prüfbar auf Integrität
- Mit Einlassbelüftung
- Filtermedien: Filter aus anisotropen Monofilament-Polypropylen (MAPP)
- Kann durch Autoklavieren mit Dampf oder Ethylenoxid (EtO) sterilisiert werden
- Retention (mit Luftspülung), <2 ml
- Höchstdruck: 4.1 bar (60 psi)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1 μm | |
Polypropylen | |
Schlaucholive, 10 bis 12 mm (3/8 bis 1/2 in.) |
Anisotropes Monofilament-Polypropylen | |
Filtrierung von stark verunreinigten Lösungen und Vorfiltrierung von aggressiven chemischen Lösungen. | |
Schlaucholive, 10 bis 12 mm (3/8 bis 1/2 in.) | |
Gehäuse 5Pack |