Learn More
Cytiva Polycap HD Einwegkapseln: 36 HD
Für ein hochreines Endprodukt bei der Abschlussfiltration. Whatman™ Polycap™ HD 36 Kapselfilter eignen sich zur Filtration chemischer Lösungen bei unterschiedlichsten Temperaturen und pH-Werten.
65.85 € - 341.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material (Membran) | Anisotropes Monofilament-Polypropylen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtrierung von stark verunreinigten Lösungen und Vorfiltrierung von aggressiven chemischen Lösungen. |
Produktcode | Marke | Porengröße | Art des Einlasses | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Art des Einlasses | Art des Auslasses | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11314604
|
Cytiva
6703-3611 |
10 μm | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) |
65.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11304604
|
Cytiva
6703-3610 |
1 μm | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) |
70.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11334604
|
Cytiva
6703-3650 |
5 μm | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) |
80.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11324604
|
Cytiva
6703-3621 |
20 μm | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) | Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) |
80.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11369114
|
Cytiva
2610T |
0,2 μm | FNPT | FNPT |
331.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11339124
|
Cytiva
2613T |
10 μm | FNPT | FNPT |
341.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11389114
|
Cytiva
2611T |
1 μm | FNPT | FNPT |
341.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11319124
|
Cytiva
2612T |
5 μm | FNPT | FNPT |
331.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11329124
|
Cytiva
2614T |
20 μm | FNPT | FNPT |
331.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11309124
|
Cytiva
2611 |
1 μm | Schlaucholive, 10 bis 12 mm (3/8 bis 1/2 in.) | Schlaucholive, 10 bis 12 mm (3/8 bis 1/2 in.) |
305.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Description
Für ein hochreines Endprodukt bei der Abschlussfiltration. Whatman™ Polycap™ HD 36 Kapselfilter eignen sich zur Filtration chemischer Lösungen bei unterschiedlichsten Temperaturen und pH-Werten.
Filtration von wässrigen Lösungen, biologischen Wirkstoffe, Druckfarben und Pigmenten, fotografischen Emulsionen, Nahrungsmitteln und Getränken sowie Lösungsmitteln. Breite Kapazität zwischen groben Papierfiltern und mikroporösen Membranen.- Prüfbar auf Integrität
- Mit Einlassbelüftung
- Filtermedien: Filter aus anisotropen Monofilament-Polypropylen (MAPP)
- Kann durch Autoklavieren mit Dampf oder Ethylenoxid (EtO) sterilisiert werden
- Retention (mit Luftspülung), <2 ml
- Höchstdruck: 4.1 bar (60 psi)
Specifications
Autoklavierbar | |
Anisotropes Monofilament-Polypropylen | |
Filtrierung von stark verunreinigten Lösungen und Vorfiltrierung von aggressiven chemischen Lösungen. |