Learn More
Cytiva Polycap HD Einwegkapseln: 36 HD
Für ein hochreines Endprodukt bei der Abschlussfiltration. Whatman™ Polycap™ HD 36 Kapselfilter eignen sich zur Filtration chemischer Lösungen bei unterschiedlichsten Temperaturen und pH-Werten.
Marke:  Cytiva 6703-3621
73.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324604
  • 80.65 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Für ein hochreines Endprodukt bei der Abschlussfiltration. Whatman™ Polycap™ HD 36 Kapselfilter eignen sich zur Filtration chemischer Lösungen bei unterschiedlichsten Temperaturen und pH-Werten.
Filtration von wässrigen Lösungen, biologischen Wirkstoffe, Druckfarben und Pigmenten, fotografischen Emulsionen, Nahrungsmitteln und Getränken sowie Lösungsmitteln. Breite Kapazität zwischen groben Papierfiltern und mikroporösen Membranen.
  • Prüfbar auf Integrität
  • Mit Einlassbelüftung
  • Filtermedien: Filter aus anisotropen Monofilament-Polypropylen (MAPP)
  • Kann durch Autoklavieren mit Dampf oder Ethylenoxid (EtO) sterilisiert werden
  • Retention (mit Luftspülung), <2 ml
  • Höchstdruck: 4.1 bar (60 psi)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Anisotropes Monofilament-Polypropylen
385 cm2
Polypropylen (PP)
4,1 bar (60 psi)
Je 1
Polycap HD 36 Kapselfilter, 20,0 μm, mit SB-Einlass und -Auslass (1 Stück)
20 μm
Filtrierung von stark verunreinigten Lösungen und Vorfiltrierung von aggressiven chemischen Lösungen.
Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.)
Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.)