Learn More
Cytiva Polycap HD Einwegkapseln: 36 HD
Für ein hochreines Endprodukt bei der Abschlussfiltration. Whatman™ Polycap™ HD 36 Kapselfilter eignen sich zur Filtration chemischer Lösungen bei unterschiedlichsten Temperaturen und pH-Werten.
Marke: Cytiva 6703-3650
73.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23266" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11000kg
Beschreibung
Für ein hochreines Endprodukt bei der Abschlussfiltration. Whatman™ Polycap™ HD 36 Kapselfilter eignen sich zur Filtration chemischer Lösungen bei unterschiedlichsten Temperaturen und pH-Werten.
Filtration von wässrigen Lösungen, biologischen Wirkstoffe, Druckfarben und Pigmenten, fotografischen Emulsionen, Nahrungsmitteln und Getränken sowie Lösungsmitteln. Breite Kapazität zwischen groben Papierfiltern und mikroporösen Membranen.- Prüfbar auf Integrität
- Mit Einlassbelüftung
- Filtermedien: Filter aus anisotropen Monofilament-Polypropylen (MAPP)
- Kann durch Autoklavieren mit Dampf oder Ethylenoxid (EtO) sterilisiert werden
- Retention (mit Luftspülung), <2 ml
- Höchstdruck: 4.1 bar (60 psi)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Anisotropes Monofilament-Polypropylen | |
Steril | |
Filtrierung von stark verunreinigten Lösungen und Vorfiltrierung von aggressiven chemischen Lösungen. | |
Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) | |
Schlaucholive für Schläuche von 6 bis 10 mm (1/4 bis 3/8 in.) | |
Einwegkapsel |
Polycap HD 36 Kapselfilter, 5,0 μm, mit SB-Einlass und -Auslass (1 Stück) | |
5 μm | |
385 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
4,1 bar (60 psi) | |
Je 1 |