Learn More
Cytiva Polycap HD Einwegkapseln: 36 HD
Für ein hochreines Endprodukt bei der Abschlussfiltration. Whatman™ Polycap™ HD 36 Kapselfilter eignen sich zur Filtration chemischer Lösungen bei unterschiedlichsten Temperaturen und pH-Werten.
Marke: Cytiva 2611T
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.53000kg
Beschreibung
Für ein hochreines Endprodukt bei der Abschlussfiltration. Whatman™ Polycap™ HD 36 Kapselfilter eignen sich zur Filtration chemischer Lösungen bei unterschiedlichsten Temperaturen und pH-Werten.
Filtration von wässrigen Lösungen, biologischen Wirkstoffe, Druckfarben und Pigmenten, fotografischen Emulsionen, Nahrungsmitteln und Getränken sowie Lösungsmitteln. Breite Kapazität zwischen groben Papierfiltern und mikroporösen Membranen.- Prüfbar auf Integrität
- Mit Einlassbelüftung
- Filtermedien: Filter aus anisotropen Monofilament-Polypropylen (MAPP)
- Kann durch Autoklavieren mit Dampf oder Ethylenoxid (EtO) sterilisiert werden
- Retention (mit Luftspülung), <2 ml
- Höchstdruck: 4.1 bar (60 psi)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Anisotropes Monofilament-Polypropylen | |
Filtrierung von stark verunreinigten Lösungen und Vorfiltrierung von aggressiven chemischen Lösungen. | |
FNPT | |
FNPT |
Polycap HD 36 Kapselfilter, 1,0 μm, mit FNPT-Einlass und -Auslass (5 Stück) | |
1 μm | |
Polypropylen (PP) | |
4,1 bar (60 psi) | |
Gehäuse 5Pack |