Learn More
Cytiva Puradisc 13 mm-GMF-Spritzenfilter
Aus Glas-Mikrofaser. Whatman™ Whatman™ Puradisc GMF-Spritzenfilter in der Größe 13 mm sind hydrophil und zeichnen sich durch ihre hervorragende Kompatibilität mit organischen Lösungsmitteln sowie starken Säuren und Basen aus.
Marke:  Cytiva 6823-1327
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.52500kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10042111
  • 302.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Glasmikrofaserfilter
  • Gute chemische Beständigkeit und hoher Probendurchsatz
  • Rückhaltevolumen ≤25 μl
  • Filterfläche: 1.3 cm2
  • Polypropylengehäuse
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
  • Weiblicher Luer Lock-Einlass
  • Männlicher Luer-Auslass
  • Nicht steril
Spezifikation
Spezifikation
Puradisc 13 mm GMF Spritzenfilter, GF/D, 2,7 μm (100 Stück)
2,7 μm
1,3 cm2
Polypropylen (PP)
Männlicher Luer-Anschluss
100/Packung
Bis zu 10 ml
13 mm
Glas-Mikrofaser
Unsteril
≤25 μl
Weiblicher Luer-Lock
5.2 bar
Spritzenfilter
16,3 x 19,8 mm