Learn More
Cytiva Puradisc GMF Spritzenfilter: Nicht steril
Hervorragende Kompatibilität mit organischen Lösungsmitteln und starken Säuren (außer Flusssäure) sowie Basen. Whatman™ Puradisc GMF-Spritzenfilter: Die nicht-sterile Ausführung vereint Premiumqualität mit Kostenbewusstsein.
Marke: Cytiva 6783-2510
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.32400kg
Beschreibung
Hervorragend für organische Lösungsmittel und starke Säuren (außer Flusssäure) und Basen geeignet.Whatman™ Puradisc GMF-Spritzenfilter:Unsteril, kombiniert erstklassige Qualität mit wirtschaftlicher Effizienz.
- Hohe Ladekapazität für Luft-/Gasfiltration, HPLC-, TLC- und GC-Probenahme
- Membran aus bindemittelfreier Glasmikrofaser
- Nicht steril
Spezifikation
Puradisc 25 mm GMF Spritzenfilter, GD1, 1,0 μm (100 Stück) | |
1,0 μm | |
4,2 cm2 | |
Hydrophob | |
Männlicher Luer-Anschluss | |
Whatman™ | |
Spritzenfilter | |
22,9 x 28,4 mm |
Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
Pigmentfreies Polypropylen (PP) | |
Weiblicher Luer-Lock | |
5.2 bar | |
100/Packung | |
Bis zu 100 ml | |
25 mm |