Learn More
Cytiva Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 113
Verstärkt mit einem chemisch stabilen Harz-Zusatz. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Gütegrad 113 Rundpapiere bestechen durch die höchste Durchflussrate unter den Gütegraden für qualitative Analysen. Die gekreppte Oberfläche gewährleistet eine besonders hohe Beladungskapazität.
Marke: Cytiva 1113-150
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.22500kg
Beschreibung
Verstärkt mit chemisch stabilem Harzadditiv.Whatman™ nassfestes Rundfilterpapier für qualitative Analysen mit Gütegrad 113 bietet die schnellste Flussrate bei qualitativ hochwertigem Gütegrad.Die Oberfläche aus Krepppapier sorgt für eine extrem hohe Beladungskapazität.
Diese besonders starken Filterpapiere bestechen dank ihres geringen Gehalts an chemisch beständigem Harz durch eine hohe Nassfestigkeit. Normale qualitative Anwendungen führen nicht zu einer nennenswerten Verunreinigung des Filtrats.
- Ultrahohe Beladungskapazität mit einer geeigneten Partikelretention für den Einsatz mit groben oder gelatineartigen Präzipitaten
- Höchste Durchflussrate bei den Gütegraden für qualitative Analysen
- Gekreppte Oberfläche
- Höchste Papierstärke bei den Produkten für qualitative Analysen
Hinweis: Die Harze enthalten Stickstoff, daher sollten diese Gütegrade nicht für Anwendungen mit der Kjeldahl-Methode oder ähnlichen Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Qualitätsfilterpapier der Güteklasse 113, feuchtigkeitsverstärkt, Kreis, 150 mm | |
Zellulose | |
1,3 s/100 ml/in2 | |
Gütegrad 113 | |
420 μm | |
Ø 150 mm | |
150 mm |
Scheibe | |
30 μm | |
Extrem hohe Belastbarkeit mit Partikelretention, gut geeignet für den Einsatz mit groben oder gelatinösen Präzipitaten. Schnellste Durchflussrate der qualitativen Gütegrade. Gekreppte Oberfläche. Dickes Filterpapier im qualitativen Bereich. | |
100 Stück | |
Filterpapier für qualitative Analysen | |
5,9 in. |