Learn More
Cytiva Filterpapier für qualitative Analysen: Rundpapiere, Gütegrad 113
Verstärkt mit einem chemisch stabilen Harz-Zusatz. Whatman™ Filterpapier für qualitative Analysen: Gütegrad 113 Rundpapiere bestechen durch die höchste Durchflussrate unter den Gütegraden für qualitative Analysen. Die gekreppte Oberfläche gewährleistet eine besonders hohe Beladungskapazität.
22.10 € - 449.00 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 30 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 1,3 s/100 ml/in2 |
Güte | Gütegrad 113 |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11362905
|
Cytiva
1113-090 |
90 mm |
22.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11320404
|
Cytiva
1113-110 |
110 mm |
25.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11372905
|
Cytiva
1113-125 |
125 mm |
34.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11382905
|
Cytiva
1113-150 |
150 mm |
47.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11392905
|
Cytiva
1113-185 |
185 mm |
61.05 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10576541
|
Cytiva
1113-240 |
240 mm |
113.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11350404
|
Cytiva
1113-320 |
320 mm |
178.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11360404
|
Cytiva
1113-500 |
500 mm |
449.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Descripción
Verstärkt mit chemisch stabilem Harzadditiv.Whatman™ nassfestes Rundfilterpapier für qualitative Analysen mit Gütegrad 113 bietet die schnellste Flussrate bei qualitativ hochwertigem Gütegrad.Die Oberfläche aus Krepppapier sorgt für eine extrem hohe Beladungskapazität.
Diese besonders starken Filterpapiere bestechen dank ihres geringen Gehalts an chemisch beständigem Harz durch eine hohe Nassfestigkeit. Normale qualitative Anwendungen führen nicht zu einer nennenswerten Verunreinigung des Filtrats.
- Ultrahohe Beladungskapazität mit einer geeigneten Partikelretention für den Einsatz mit groben oder gelatineartigen Präzipitaten
- Höchste Durchflussrate bei den Gütegraden für qualitative Analysen
- Gekreppte Oberfläche
- Höchste Papierstärke bei den Produkten für qualitative Analysen
Hinweis: Die Harze enthalten Stickstoff, daher sollten diese Gütegrade nicht für Anwendungen mit der Kjeldahl-Methode oder ähnlichen Verfahren eingesetzt werden.
Especificaciones
Scheibe | |
30 μm | |
Gütegrad 113 | |
420 μm |
Zellulose | |
1,3 s/100 ml/in2 | |
100 Stück |