Learn More
Cytiva Filterpapiere für qualitative Analysen, Gütegrad 604 1/2
Optimale Wahl für die gravimetrische Analyse
Marke: Cytiva 10312745
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17000kg
Beschreibung
- Hohe Nassfestigkeit
- Hochreiner gehärteter Filter
- Dank chemischer Beständigkeit für eine Vakuumfiltration oder saure/basische Lösungen geeignet
Spezifikation
604 FF 150 mm 100/Packung | |
Zellulose | |
50 Sekunden | |
Gütegrad 604 | |
150 mm |
Scheibe | |
25 μm | |
Gütegrad 604½ Filterpapier für qualitative Analysen grober Präzipitate. | |
5,9 in. |