Learn More
Cytiva Filterpapiere für qualitative Analysen, Gütegrad 604 1/2
Optimale Wahl für die gravimetrische Analyse
62.30 € - 165.00 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Zellulose |
Particle Retention | 25 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 50 Sekunden |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gütegrad 604½ Filterpapier für qualitative Analysen grober Präzipitate. |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11363115
|
Cytiva
10312751 |
240 mm |
105.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11353115
|
Cytiva
10312747 |
185 mm |
75.70 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11343115
|
Cytiva
10312745 |
150 mm |
62.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11333115
|
Cytiva
10312744 |
125 mm |
62.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11373115
|
Cytiva
10312753 |
320 mm |
165.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hohe Nassfestigkeit
- Hochreiner gehärteter Filter
- Dank chemischer Beständigkeit für eine Vakuumfiltration oder saure/basische Lösungen geeignet
Spezifikation
Scheibe | |
25 μm | |
Gütegrad 604½ Filterpapier für qualitative Analysen grober Präzipitate. |
Zellulose | |
50 Sekunden | |
Gütegrad 604 |