Learn More
Cytiva Reeve Angel 201 Smooth Qualitative Filter Paper: Scheiben
Für unkritische Routine-Filterungsanwendungen im Labor.
Marke: Cytiva 5201-110
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- Rückhaltevermögen: mittelfein (7-14 μm)
- Filtrationsgeschwindigkeit: langsam bis mittelschnell
- Farbe: Weiß
Spezifikation
201 11 cm 100/Packung | |
Langsam Mittel | |
201 | |
100/Pckg. | |
11 cm |
Scheibe | |
Ein allgemeiner qualitativer Filter für weniger kritische Routineanalysen. In industriellen Labors und Studentenlabors für die routinemäßige Filtration weit verbreitet. | |
Mittelfein | |
11,0 cm |