Learn More
Cytiva Reeve Angel 201 Smooth Qualitative Filter Paper: Scheiben
Für unkritische Routine-Filterungsanwendungen im Labor.
6.95 € - 54.10 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Flussrate | Langsam Mittel |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein allgemeiner qualitativer Filter für weniger kritische Routineanalysen. In industriellen Labors und Studentenlabors für die routinemäßige Filtration weit verbreitet. |
Güte | 201 |
Porosität | Mittelfein |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11314240
|
Cytiva
5201-185 |
18,5 cm |
19.05 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11787207
|
Cytiva
5201-240 |
24 cm |
30.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11747207
|
Cytiva
5201-110 |
11 cm |
8.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11797207
|
Cytiva
5201-320 |
32 cm |
50.65 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11324240
|
Cytiva
5201-150 |
15 cm |
13.80 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15550763
|
Cytiva
5201-330 |
33 cm |
54.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11737207
|
Cytiva
5201-090 |
9 cm |
6.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Rückhaltevermögen: mittelfein (7-14 μm)
- Filtrationsgeschwindigkeit: langsam bis mittelschnell
- Farbe: Weiß
Spezifikation
Scheibe | |
Ein allgemeiner qualitativer Filter für weniger kritische Routineanalysen. In industriellen Labors und Studentenlabors für die routinemäßige Filtration weit verbreitet. | |
Mittelfein |
Langsam Mittel | |
201 | |
100/Pckg. |