Learn More
Cytiva Reeve Angel 201 Smooth Qualitative Filter Paper: Scheiben
Für unkritische Routine-Filterungsanwendungen im Labor.
Marke:  Cytiva 5201-330
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.76000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15550763
  • 54.10 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 09-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rückhaltevermögen: mittelfein (7-14 μm)
  • Filtrationsgeschwindigkeit: langsam bis mittelschnell
  • Farbe: Weiß
Spezifikation
Spezifikation
201 33 cm 100/Packung
Langsam Mittel
201
100/Pckg.
13 in.
Scheibe
Ein allgemeiner qualitativer Filter für weniger kritische Routineanalysen. In industriellen Labors und Studentenlabors für die routinemäßige Filtration weit verbreitet.
Mittelfein
33,0 cm
33 cm