missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Whatman™ Uniflo Spritzenvorsatzfilter,0.45 μm

Uniflo Syringe Filters

Marke:  Cytiva 9910-1304

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.46800kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15843587

  • 855.00 € / 500 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

PTFE-Membranfilter sind autoklavierbar.Sie sind in Porengrößen von 0,22 μm und 0,45 μm erhältlich.Nylon ist beständig gegenüber einer Reihe organischer Lösungsmittel und eignen sich für Proben mit hohem pH-Wert.Nylon kann Proteine binden, was es für Proteinrückgewinnungs-Anwendungen ungeeignet macht.

Whatman Uniflo Spritzenfilter von Cytiva Life Sciences verbinden erstklassige Qualität mit wirtschaftlicher Effizienz. Die Filter eignen sich gut für die schnelle, routinemäßige Spritzenfiltration von Probenvolumina bis 100 ml in der Laborprobenvorbereitung. Sie sind in einer Vielzahl von Membranoptionen und Porengrößen mit einem umspritzten Polypropylen-Gehäuse erhältlich. Uniflo Filter sind einzeln mit Tintenstrahldruckern bedruckt, um die Filteridentifizierung zu erleichtern. Sie werden in sauberen, wiederverschließbaren, wiederverwertbaren Kunststoffbehältern verpackt, um den Lagerraum im Labor zu optimieren.
Spezifikation

Spezifikation

Whatman Unifo 13 mm0.45 Nylon 500/PK
0,45 μm
0,65 cm2
Polypropylen
Weiblicher Luer-Lock
67.5 psi
500 Stück
100 ml (Probe)
13 mm
Nylon
Nicht steril
Proteinrückgewinnungsanwendung
Hydrophob
Männlicher Luer-Stecker
Whatman™
Spritzenfilter
19.6 x 16.9 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote