Learn More
Cytiva Vakuumfilterhalter: Glas
Hergestellt aus Borosilikatglas und erhältlich mit einer Auswahl an Stützsieben. Whatman™ Vakuum-Glasmembranhalter eignen sich für die Filtration von wässrigen und organischen Lösungsmitteln. Die Trichterdichtung sorgt dafür, dass die Probe nicht an der Membran vorbeigeht und Partikel auf der Oberfläche der Membran zurückgehalten werden.
510.00 € - 1480.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|
Beinhaltet: Trichter und Basis aus Borosilikatglas; eloxierte Aluminiumklemme; Stützsieb (Sinterglas); Gummistopfen (Nr. 8, passend für 1000-ml-Kolben).
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Enthält | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Enthält | Filtrationsbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10614292
|
Cytiva
1960-004 |
300 mL | Vorfiltermembran: 35 mm Durchm. | 9,6 cm2 |
580.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11320644
|
Cytiva
1960-009 |
1 l | Vorfiltermembran: 70 mm Durchm. | 38,5 cm2 |
1480.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11300644
|
Cytiva
1960-002 |
25 mL | Vorsatzfilter-Membran: 16 mm Durchm. | 25 mm |
510.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas und erhältlich mit einer Auswahl an Stützsieben.Whatman™ Vakuum-Glasmembranhalter eignen sich für die Filtration von wässrigen und organischen Lösungsmitteln.Die Trichterdichtung sorgt dafür, dass die Probe nicht an der Membran vorbeigeht und Partikel auf der Oberfläche der Membran zurückgehalten werden.
- Aus Borosilikatglas
- Gewährleistet sichere Klemmung und integrierte Abdichtung am Membranrand
- Filtration für gravimetrische Analysen
- Ultrareinigungsfiltration
- Bakteriologische Kontrolle von Lebensmitteln, Getränken, Pharmazeutika und Kosmetika
- Entfernung von Partikeln aus Lösungen
- Nukleinsäure- und Proteinanalysen
- HPLC-Lösungsmittelfiltration
Spezifikation
Borosilikatglas |