Learn More
DWK Life Sciences Oben offene Aluminiumverschlüsse mit Dichtungseinlage
Verfügt über eine offene obere Dichtung mit PTFE-Einsatz
Marke: DWK Life Sciences 224231-07
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
- Durchmesser: 11mm (0,43 Zoll)
- Kappenmaterial: Aluminium
- PTFE-Dicke: 0,127mm (0,005 in.)
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
PTFE/Silikon/PTFE | |
11 mm | |
Aluminium | |
1000 Karton | |
11 mm |
0,43 in. | |
Grün | |
E-Z Seals™ | |
Oben offene Kappe |