Learn More
DWK Life Sciences Oben offene Aluminiumverschlüsse mit Dichtungseinlage
Verfügt über eine offene obere Dichtung mit PTFE-Einsatz
55.75 € - 635.00 €
Spezifikation
Material (Auskleidung) | PTFE/Silikon/PTFE |
---|---|
Durchmesser (angloamerikanisch) Verschluss | 0.43 Zoll |
Durchmesser (metrisch) Verschluss | 11 mm |
Material | Aluminium |
Produktlinie | E-Z Seals™ |
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10639361
|
DWK Life Sciences
224231-01 |
Naturfarben | 100/Packung |
55.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12442701
|
DWK Life Sciences
224231-05 |
Blau | 1000 Karton |
615.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12452701
|
DWK Life Sciences
224231-06 |
Rot | 1000 Karton |
635.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12462701
|
DWK Life Sciences
224231-07 |
Grün | 1000 Karton |
620.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Durchmesser: 11 mm (0.43 in.)
- Kappenmaterial: Aluminium
- PTFE-Dicke: 0.127 mm (0.005 in.)
- In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
PTFE/Silikon/PTFE | |
11 mm | |
E-Z Seals™ | |
11 mm |
0.43 Zoll | |
Aluminium | |
Oben offen |