Learn More
DWK Life Sciences Gefriergetrockneter Stopfen
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Grau
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Very low adsorption of the preservatives present in aqueous parenteral solutions - Available in 2-Leg, 3-Leg and Igloo styles.
- Zeigt eine sehr geringe Feuchtigkeitsadsorption
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.3 cm |
| Durchmesser (metrisch) | 2cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lyophilisation |
| Härte | 46 Härtegrad |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Grau |
| Material | Brombutylkautschuk |
| Produkttyp | Lyophilisierungsstopfen mit 2 Stützen |