Learn More
DWK Life Sciences Gefriergetrockneter Stopfen
Sehr geringe Adsorption der Konservierungsstoffe in wässrigen parenteralen Lösungen – erhältlich in Ausführungen mit 2 Füßen, 3 Füßen und in Igloausführung.
Marke: DWK Life Sciences W224100-408
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Zeigt eine sehr geringe Feuchtigkeitsadsorption
- Autoklavierbar
Spezifikation
Grau | |
1.3 cm | |
2cm | |
46 Härtegrad |
Iglo-Lyophilisierungsstopfen | |
Lyophilisation | |
Brombutylkautschuk | |
Ja |