Learn More
DWK Life Sciences Gefriergetrockneter Stopfen
Artikelnummer. 11798949 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Grau
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11798949
Marke: DWK Life Sciences W224100402
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sehr geringe Adsorption der Konservierungsstoffe in wässrigen parenteralen Lösungen – erhältlich in Ausführungen mit 2 Füßen, 3 Füßen und in Igloausführung.
  • Zeigt eine sehr geringe Feuchtigkeitsadsorption
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 1.3 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lyophilisation
Zur Verwendung mit (Geräte) Passend für Fläschchen mit Halsöffnungen von 0.7 cm ID, 1.3 cm AD
Härte 46 Shore A
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Grau
Material Brombutylkautschuk
Produkttyp Gerader Stopfenstopper