Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ PP-Dispensierdüse
Polypropylen-Düse und Glas-Senkkörper – Düse wird zum Abfüllen von Flüssigkeiten an den Pumpenschlauch angeschlossen
52.35 € - 56.55 €
Spezifikation
Produkttyp | Abgabedüse |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Zur Verwendung mit | Wheaton Peristaltikpumpen, Spenderpumpen und Schläuche |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12401541
|
DWK Life Sciences
374328 |
8 mm |
56.55 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12481531
|
DWK Life Sciences
374324 |
2 und 3 mm |
52.35 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12491531
|
DWK Life Sciences
374326 |
6 mm |
56.55 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Der Glas-Senkkörper dient zum Sichern von Schläuchen beim Herausziehen aus einem Behälter
Spezifikation
Abgabedüse | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Wheaton Peristaltikpumpen, Spenderpumpen und Schläuche |