Learn More
DWK Life Sciences X1000, 20 MM STOPPER, SLEEVE (10X20) RED RUB
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Aus rotem Naturgummi, wiedeversiegelbar
- Stopfen
- Mit Umfaltrock
- Durometer: 40
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 2 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Passend für Fläschchen mit Halsöffnungen ohne Bördelverschluss von 1 cm ID und 2 cm AD |
| Härte | 40 Durometer |
| Menge | 1000/Karton |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Rot |
| Material | Naturkautschuk |
| Produkttyp | Stopfen für Manschetten |