Learn More
DWK Life Sciences Glasfläschchen mit Standardöffnung
Mit Borosilikatglas Typ I
Marke: DWK Life Sciences 223682
204.00 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.72160kg
Beschreibung
- 1,5 ml
- 12 Durchm. x 32 mm H
- Bördelverschluss, 11 mm
Spezifikation
Durchsichtig | |
Borosilikatglas | |
1,25 in. | |
Bördelverschluss | |
100/Packung |
12 mm | |
1,5 ml | |
0,05 oz. | |
32 mm | |
11 mm |