Learn More
DWK Life Sciences Glasfläschchen mit Standardöffnung
Mit Borosilikatglas Typ I
240.00 € - 277.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Volumen (metrisch) | 1,5 ml |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
Volumen (angloamerikanisch) | 0,05 oz. |
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12432591
|
DWK Life Sciences
223682 |
Durchsichtig | 100/Packung |
240.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12492591
|
DWK Life Sciences
223692 |
Bernsteinfarbig | 1000 Karton |
268.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12442591
|
DWK Life Sciences
223682-01 |
Durchsichtig | 1000 Karton |
277.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- 1.5 ml (0.05 oz.)
- Durchm. x Höhe 12 32 mm (0.47 x 1.26 in.)
- 11 mm (0.43 in.)-Bördelverschluss
Spezifikation
12 mm | |
1,5 ml | |
0,05 oz. | |
32 mm |
Borosilikatglas | |
1,25 in. | |
Bördelverschluss | |
11 mm |