Learn More
DWK Life Sciences Glasfläschchen mit Standardöffnung
Mit Borosilikatglas Typ I
Marke:  DWK Life Sciences 223682-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.72160kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12442591
  • 277.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 02-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 1,5 ml
  • 12 Durchm. x 32 mm H
  • Bördelverschluss, 11 mm
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Borosilikatglas
1,25 in.
Bördelverschluss
1000 Karton
Ja
12 mm
1,5 ml
0,05 oz.
32 mm
11 mm