Learn More
DWK Life Sciences Glasfläschchen mit Standardöffnung
Mit Borosilikatglas Typ I
Marke: DWK Life Sciences 223692
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.81230kg
Beschreibung
- 1.5 ml (0.05 oz.)
- Durchm. x Höhe 12 32 mm (0.47 x 1.26 in.)
- 11 mm (0.43 in.)-Bördelverschluss
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Borosilikatglas | |
1.25 Zoll | |
Bördelverschluss | |
1000 Karton |
12 mm | |
1.5 ml | |
0.05 oz | |
32 mm | |
11 mm |