Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen: Septen mit Verriegelungsflansch
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Farbe:
Grau
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Bietet luftdichte Abdeckungen
- Flanschartige Stopfen sind mit Aluminium-Bördeldichtungen gesichert
- Geschlitzte und dreipolige Stopfen sind für Gefriertrocknungsanwendungen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 3,3 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Serumflaschen und -fläschchen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Grau |
| Material | Chlorbutylkautschuk |
| Produkttyp | Septen mit Verriegelungsflansch |