Learn More
DWK Life Sciences Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteBeschreibung
- Flanschartige Stopfen sind mit Aluminium-Bördeldichtungen gesichert
- Geschlitzte und dreipolige Stopfen sind für Gefriertrocknungsanwendungen geeignet
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen mit mehrfachem Durchstechen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 1,5cm Innendurchmesser, 3cm Außendurchmesser |
| Härte | 40 Durometer |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Rot |
| Außendurchmesser (metrisch) | 30 mm |
| Material | Naturkautschuk |
| Produkttyp | Stopfen für Manschetten |