Learn More
DWK Life Sciences Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen
Artikelnummer. p-77348 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
11 mm
13 mm
20 mm
30 mm
Innendurchmesser (metrisch):
5 mm
7 mm
13 mm
15 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) unitSize
11798919 13 mm 7 mm -
11718929 11 mm 5 mm 1000 Stück
12442641 30 mm 15 mm 1000 Stück
11708929 20 mm 13 mm 1000 Stück
4 options
Artikelnummer. 11798919
Marke: DWK Life Sciences 224100060
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet luftdichte Abdeckungen
  • Fünf Ausführungen, in rotem Naturkautschuk† oder grauem Butyl
  • Die Stopfen mit Flansch werden mit Crimpverschlüssen aus Aluminium befestigt
  • Die Stopfen mit Schlitz sowie die Dreifinger-Stopfen eignen sich zum Gefriertrocknen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 7 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen mit mehrfachem Durchstechen
Zur Verwendung mit (Geräte) Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 0,7 cm Innendurchmesser, 1,3 cm Außendurchmesser
Härte 40 Durometer
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Rot
Diameter (Metric) Bottom 5 mm
Außendurchmesser (metrisch) 13 mm
Material Naturkautschuk
Produkttyp Stopfen für Manschetten