Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Stopfen für Serumflaschen und -fläschchen: Stopfen mit 2 Stützen
Alle ansehen Wheaton Science Products ProdukteDescription
Bietet luftdichte Abdeckungen
- Fünf Ausführungen, in rotem Naturkautschuk† oder grauem Butyl
- Die Stopfen mit Flansch werden mit Crimpverschlüssen aus Aluminium befestigt
- Die Stopfen mit Schlitz sowie die Dreifinger-Stopfen eignen sich zum Gefriertrocknen
Specifications
Specifications
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.3 cm |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lyophilisation |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Passend für Serumflaschen und Fläschchen mit Halsöffnungen von 0.7 cm Innendurchmesser, 1.3 cm Außendurchmesser |
| Härte | 50 Härtegrad |
| Autoklavierbar | Ja |
| Farbe | Grau |
| Material | Butylgummi |
| Produkttyp | Lyophilisationsstopfen mit 2 Stützen; Butylkautschuk |